Merck
SML0640
2-Methylserotonin maleate
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
2-Me-5-HT maleate, 2-Methyl-5-HT maleate, 2-Methyl-5-hydroxytryptamine maleate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H14N2O · C4H4O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
306.31
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
Storage condition:
desiccated
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to brown
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC1=CC2=C(NC(C)=C2CCN)C=C1.OC(/C=C\C(O)=O)=O
InChI
1S/C11H14N2O.C4H4O4/c1-7-9(4-5-12)10-6-8(14)2-3-11(10)13-7;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-3,6,13-14H,4-5,12H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChI key
KFEAUMZKRNJEDU-BTJKTKAUSA-N
Biochem/physiol Actions
2-Methylserotonin is a 5-HT3 serotonin receptor agonist.
2-Methylserotonin is a selective full agonist at the 5-HT3 receptor.
2-Methylserotonin maleate, a serotonin type 3 (5-HT3) agonist is used as a training drug in drug discrimination studies. Use of 2-methylserotonin in evolving rats shows to reflect the ontogeny of the spinal 5-HT3 receptor system.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
5-HT3 agonist 2-methylserotonin as a training drug in drug discrimination studies
Glennon R A et al.
Pharmacology, Biochemistry, and Behavior, 41(2), 361-364 (1992)
Antinociceptive effects of intrathecally administered 2-methylserotonin in developing rats
Giordano J
Dev. Brain Res., 98(1), 142-144 (1997)
Artikel
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SML0640-25MG04061832076270
SML0640-5MG04061832076287