Fortfahren mit
C1240
Chlormethiazole hydrochloride
≥98% (HPLC), GABAA agonist, powder
Synonym(e):
4-methyl-5-(β-chloroethyl)thiazole hydrochloride, 5-(2-Chloroethyl)-4-methylthiazole hydrochloride, Clomethiazole hydrochloride, Somnevrin hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 173,00
€ 147,05
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 491,00
€ 417,35
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H8ClNS · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.11
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 147,05
Listenpreis€ 173,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Chlormethiazole hydrochloride, ≥98% (HPLC), powder
description
Store desiccated
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
off-white
solubility
H2O: soluble >10 mg/mL
originator
AstraZeneca
SMILES string
Cl.Cc1ncsc1CCCl
InChI
1S/C6H8ClNS.ClH/c1-5-6(2-3-7)9-4-8-5;/h4H,2-3H2,1H3;1H
InChI key
OFXYKSLKNMTBHK-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
GABAA agonist; glycine receptor modulator.
Chlormethiazole serves as an anticonvulsant. It is useful in treating alcohol addiction and eclampsia. Chlormethiazole is also useful in treating convulsive status epilepticus. Long term administration of chlormethiazole leads to addiction to the drug.
Features and Benefits
This compound is a featured product for ADME Tox and Neuroscience research. Discover more featured ADME Tox and Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound was developed by AstraZeneca. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
B019SML2803C8417
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
solubility
H2O: soluble >10 mg/mL
solubility
H2O: slightly soluble, alcohol: soluble, propylene glycol: soluble
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: 48 mg/mL, 0.1 M NaOH: 7 mg/mL, ethanol: soluble
color
off-white
color
white
color
white to beige
color
white
originator
AstraZeneca
originator
Wellspring
originator
-
originator
-
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)