Fortfahren mit
H7768
12(S)-Hydroxy-(5Z,8Z,10E,14Z)-Eicosatetraensäure -Lösung
~100 μg/mL in ethanol, ≥95% (HPLC)
Synonym(e):
(S)-12-HETE
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 276,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H32O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
320.47
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-578-6
Beilstein/REAXYS Number:
2656104
MDL number:
€ 276,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
liquid
concentration
~100 μg/mL in ethanol
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCC\C=C/C[C@H](O)\C=C\C=C/C\C=C/CCCC(O)=O
InChI
1S/C20H32O3/c1-2-3-4-5-10-13-16-19(21)17-14-11-8-6-7-9-12-15-18-20(22)23/h7-11,13-14,17,19,21H,2-6,12,15-16,18H2,1H3,(H,22,23)/b9-7-,11-8-,13-10-,17-14+/t19-/m0/s1
InChI key
ZNHVWPKMFKADKW-LQWMCKPYSA-N
Biochem/physiol Actions
12(S)-HETE ist ein bioaktives Lipid, das bei Tumorzelllinien und in Tiermodellen mit Angiogenese, Tumorwachstum und Metastasierung in Verbindung gebracht wird. Arachidonat-12-Lipoxygenase (12-LOX) wandelt Arachidonsäure in 12(S)-(HETE) um. Eine veränderte Expression oder Aktivität von 12-LOX wurde bei verschiedenen Karzinomen, einschließlich Prostatakarzinomen, festgestellt.
Prometastatischer Metabolit von Arachidonsäure über den 12-Lipoxygenase-Weg, der in vielen Tumorzelllinien exprimiert wird. Er wird in der koronaren Mikrovaskulatur produziert und ist ein potenter Induktor für die Entspannung und Hyperpolarisation dieser Mikrovaskulatur. Er aktiviert Ca2+-aktivierte K+-Ströme mit großer Leitfähigkeit in koronaren Mikrovaskulatur der glatten Muskulatur.
Packaging
abgefüllt unter Argon
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
H1640H3023R7257
description
~100 μg/mL in ethanol, ≥95% (HPLC)
description
≥93% (HPLC), ethanol solution
description
~100 μg/mL in ethanol, ≥90% (HPLC)
description
≥95%
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥93% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥95%
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
liquid
form
ethanol solution
form
liquid
form
liquid
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
ambient
concentration
~100 μg/mL in ethanol
concentration
-
concentration
~100 μg/mL in ethanol
concentration
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
55.4 °F
flash_point_c
13 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)