Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 74,20 |
1 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 246,00 |
Über diesen Artikel
biological source
synthetic
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥99.0% (HPLC)
form
powder or crystals
technique(s)
cell culture | insect: suitable
mp
125-128 °C (lit.)
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
COC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5,9H,1H3
InChI key
LXCFILQKKLGQFO-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
rat ... Ar(24208)
General description
Application
- um vor dem Sammeln von Milbenspeichel die Milben aus den Zellen von Apis mellifera-Arbeiterbienen zu waschen
- als Komponente von Trauben-/Apfelsaft-Agar-Platten, um Drosophila für die Extraktion von Ovarien/Embryos zu kultivieren
- in Studien an Steroidhormonen, zum Beispiel zur Testosteron-Biosynthese
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description BioReagent, suitable for insect cell culture | description ReagentPlus®, ≥99.0%, crystalline | description ≥99%, FCC | description analytical standard |
| assay ≥99.0% (HPLC) | assay ≥99.0% | assay ≥99% | assay 98.0-102.0% |
| form powder or crystals | form crystalline | form - | form solid |
| technique(s) cell culture | insect: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300, 400 | Quality Level 200 |
| solubility ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility - | solubility - | solubility - |
| mp 125-128 °C (lit.) | mp 125-128 °C (lit.) | mp 125-128 °C (lit.) | mp 125-128 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl-4-hydroxybenzoat
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
334.4 °F
Flammpunkt (°C)
168 °C
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?