Fortfahren mit
H3537
HEPES -Lösung
99.5%, liquid, BioPerformance Certified, 1 M, suitable for cell culture, 0.2 μm filtered
Synonym(e):
N-(2-Hydroxyethyl)-piperazin-N′-(2-ethansulfonsäure)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 131,00
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 379,00
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 670,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
MDL number:
€ 131,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
HEPES -Lösung, BioPerformance Certified, 1 M, suitable for cell culture, 0.2 μm filtered
grade
BioPerformance Certified
Quality Segment
sterility
0.2 μm filtered
form
liquid
concentration
1 M
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
Bioburden, tested, DNase, RNase, Protease, Nickase, free, endotoxin, tested
pH
5.0-6.0
useful pH range
6.8-8.2
cation traces
Fe: <5 ppm, heavy metals (as Pb): <5 ppm
suitability
suitable for molecular biology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
OCCN1CCN(CCS(=O)(O)=O)CC1
InChI
1S/C8H18N2O4S/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14/h11H,1-8H2,(H,12,13,14)
InChI key
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
General description
HEPES wird als einer der besten für die biologische Forschung erhältlichen Universalpuffer beschrieben. Bei einem biologischen pH ist das Molekül zwitterionisch und bei pH 6,8 bis 8,2 als Puffer wirksam. HEPES wird in zahlreichen unterschiedlichen Anwendungen, einschließlich Gewebekulturen verwendet. Es wird häufig als Puffer von Zellkulturmedien in Luft verwendet. HEPES findet Verwendung in In-vitro-Experimenten mit Mg.
Application
RNase HEPES wird wie folgt verwendet:
  • als Zusatz zu Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium (DMEM) zur Erhaltung der Zelllinie und zu RPMI-Medium zum Waschen von Ratteninselzellen
  • zur Rückgewinnung von aufgereinigten Ribonukleotiden
  • als Bestandteil des HEPES-KOH-Puffers und des Adenylierungspuffers für die Isolierung und Sequenzierung kleiner RNA
  • als Bestandteil in Puffern zur Verwendung bei der Herstellung von Nuklearextrakt und als Zusatz für RPMI-1640-Medium zur Erhaltung von Inselzellen
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
H0887H088783264
description
BioPerformance Certified, 1 M, suitable for cell culture, 0.2 μm filtered
description
1 M, pH 7.0-7.6, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
description
1 M, pH 7.0-7.6, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
description
1 M in H2O
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
grade
BioPerformance Certified
grade
-
grade
-
grade
-
concentration
1 M
concentration
1 M
concentration
1 M
concentration
1 M in H2O, 238 g/L HEPES in H2O
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
100
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
advanced drug delivery
cell analysis
life science and biopharma
sample preparation
application(s)
advanced drug delivery
cell analysis
life science and biopharma
sample preparation
application(s)
diagnostic assay manufacturing
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
grade
BioPerformance Certified
grade
-
grade
-
grade
-
concentration
1 M
concentration
1 M
concentration
1 M
concentration
1 M in H2O, 238 g/L HEPES in H2O
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
100
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
advanced drug delivery
cell analysis
life science and biopharma
sample preparation
application(s)
advanced drug delivery
cell analysis
life science and biopharma
sample preparation
application(s)
diagnostic assay manufacturing
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under HEPES -Lösung
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf