Wichtige Dokumente
H2537
Anti-Histone Deacetylase 7 (HDAC7) (YS-19) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~105 kDa
Speziesreaktivität
mouse, human, rat
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): 1.5-1.8 μg using RIPA extract of 293T cells expressing recombinant human HDAC7
microarray: suitable
western blot: 1:2,000 using whole extracts of mouse NIH-3T3 cells
western blot: 1:500 using whole extracts of rat PC12 cells
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HDAC7(51564)
mouse ... Hdac7(56233)
rat ... Hdac7a(84582)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- antibody microarray
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)