Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
General description
Application
1 of 1
Dieser Artikel | ||
|---|---|---|
| description histological tissue fixative | description fixative, pH 6.2-6.3 | description case of 48 × 15 mL, histological tissue fixative |
| application(s) hematology | application(s) hematology | application(s) hematology |
| form liquid | form - | form - |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
75.2 °F
flash_point_c
24 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
50-00-0
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?