Fortfahren mit
Z2902
Zinkformalin-Fixierungsmittel
fixative, pH 6.2-6.3
Synonym(e):
ZFF
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
3.75 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 150,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12171500
€ 150,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
pH
6.2-6.3
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
General description
Zinc Formalin Fixative is a non-precipitating fixative. This fixative is compatible with histochemical, immunochemical and special stains. It may be used with automated tissue processors and also in manual methods. The zinc chloride component of the formulation increases the rigidity of cellular components to withstand subsequent processing, sectioning and staining procedures. Tissue specimens initially fixed using 10% neutral buffered formalin solution may be post-fixed using the Zinc Formalin Fixative.
Application
Zinc Formalin Fixative is an excellent morphological preservation of nuclear and cytoplasmic components. Can replace neutral buffered formalin for routine tissue and immunohistochemical procedures. It is a non-precipitating fixative which can be used with automated and manual methods.
Preparation Note
Store the product at room temperature. Do not freeze.
The Zinc Formalin Fixative is supplied ready-to-use.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HT5011HT5012HT501128
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
pH
6.2-6.3
pH
6.90-7.10
pH
6.90-7.10
pH
6.90-7.10
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
50-00-0
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Enthält das Zinkformalin Methanol als Stabilisator?
    1 answer
    1. Yes, Z2902 - Zinc Formalin Fixative contains methanol for stabilization purposes.