GERPN1607
Megaprime™ DNA Labelling System, dCTP
Cytiva RPN1607, sufficient for 60 reactions
About This Item
Empfohlene Produkte
Verwendung
sufficient for 60 reactions
Hersteller/Markenname
Cytiva RPN1607
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- For labeling of DNA probes to specific activities > 1 × 109 dpm/μg in 10 min.
- Features cloned Klenow fragment and random nonamers in the random-prime labeling technique.
- No need to remove unincorporated nucleotides before hybridization.
- Protocols for labeling directly from Low melting point Agarose.
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)