Fortfahren mit
R7647
Zufällige Nonamere
for use as primers in cDNA synthesis, 50 μM in H2O
Synonym(e):
Oligodeoxynucleotides
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 175,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.31
UNSPSC Code:
41105500
Form:
liquid
Storage temp.:
−20°C
€ 175,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
Molecular Biology
Quality Segment
form
liquid
usage
0.1 mL sufficient for 100 RT-PCR reactions
concentration
50 μM in H2O
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Zufällige Nonamere sind zufällige Sequenzen aus neun Desoxyribonukleotiden (9-mere), die zum Primen von mRNA verwendet werden, mit oder ohne Poly(A)-Ende. Zufällige Nonamere können als universelle, nichtspezifische Primer verwendet werden.
Application
Zufällige Nonamere sind geeignet für:
  • Erststrang-cDNA-Synthese
  • Erzeugung von cDNA-Bibliotheken (mit Oligo(dT)-Primern)
  • Herstellung von markierten DNA-Sonden für Hybridisierungen
Features and Benefits
  • Bei der Erzeugung von cDNA-Bibliotheken oder in Fällen, in denen spezifische Primer nicht geeignet sind, können die zufälligen Nonamere mit verankerten Oligo(dT)23-Primern (Produkt-Nr. O4387) kombiniert werden.
  • In Fällen unvollständiger oder fehlender Sequenzinformationen oder wenn spezifische Primer nicht wirksam sind, bieten die zufälligen Nonamere eine Lösung für die Erzeugung von cDNA-Bibliotheken.
  • Die Priming-Fähigkeit der zufälligen Nonamere ist bei höheren Temperaturen (bis 65 °C) herabgesetzt, sodass sie sich nicht auf die Polymerase-Kettenreaktion (PCR) nach der Transkription auswirken.
  • Zufällige Nonamere können auch zur Herstellung markierter DNA-Sonden für Hybridisierungsstudien verwendet werden. Zufällige Nonamere dienen als Alternative zu spezifischen Primern für die reverse Transkription (RT) bei der Erststrangsynthese, der Erzeugung von cDNA-Bibliotheken und anderen Anwendungen.
Other Notes
Nur für den Laborgebrauch. Nicht für den Arzneimittel-, Haushalts- oder sonstigen Gebrauch vorgesehen.
Zufällige Nonamere werden als 50-μM-Lösung in Wasser bereitgestellt.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MBD600911004760001SAB5700822
description
for use as primers in cDNA synthesis, 50 μM in H2O
description
for PCR purification
description
-
description
-
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
grade
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
form
liquid
form
suspension
form
-
form
buffered aqueous solution
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
concentration
50 μM in H2O
concentration
-
concentration
-
concentration
2.96 mg/ml
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)