Merck
GE29400457
HiTrap® Capto DEAE
Cytiva 29400457, pack of 1 × 1 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
23151817
NACRES:
NB.13
Verpackung
pack of 1 × 1 mL
Hersteller/Markenname
Cytiva 29400457
Lagertemp.
room temp
Rechtliche Hinweise
Capto is a trademark of Cytiva
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)