HABP02500
MCE-Membranfilter, Porengröße 0,45 μm
MF-Millipore™, filter diam. 25 mm, hydrophilic, black
Synonym(e):
MF-Millipore™ Membrane Filter, 0.45 µm pore size
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
black filter
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
Qualitätsniveau
Beschreibung
25 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, black, 100 discs
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
MF-Millipore™
Millipore
Parameter
4 L/min-cm2 air flow rate
60 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Filterdurchm.
25 mm
Dicke
150 μm
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
2.5%
Farbe
black
Matrix
MF-Millipore™
Porengröße
0.45 μm pore size
79 % porosity
Kapazität
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
Blasenpunkt
≥2.2 bar, air with water at 23 °C
Versandbedingung
ambient
Anwendung
- Fluorescent bacteriological assays
- Particle monitoring
- Bioassays
- Particle monitoring
- Microplastics analysis grade water
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3