GE29-0362-26
Superose® 6 3.2/300
Cytiva 29-0362-26, 13 μm particle size
About This Item
Empfohlene Produkte
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Cytiva 29-0362-26
Verfügbarkeit
available only in USA, Canada and Puerto Rico
Matrix
agarose
Aktive Matrixgruppe
agarose phase
Partikelgröße
13 μm
Trenntechnik
size exclusion (SEC)
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Achieve high-resolution separations across exceptionally broad molecular-weight ranges with Superose gel filtration medium.
- Precision columns (PC) for micropurification and analysis: sample volumes of 4 - 50 μL.
- Low ionic strength eluents (< 0.05 M) can utilize a hydrophobic interaction component to alter the selectivity of Superose for some lipids, peptides, and small aromatic compounds.
- New hardware design for convenient direct connection to high performance chromatography systems such as ÄKTA design.
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)