Merck
GE28938445
GE IPGbox
About This Item
UNSPSC-Code:
41105300
NACRES:
NB.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Cytiva 28-9384-45
Cytiva Article No. 28-9384-45
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
IPGbox and IPGbox kit are tools for enhancing the reswelling of precast Immobiline DryStrip gels (IPG strips).
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)