GE19152104011150
Sera-Mag™ SpeedBeads Blocked Amino particles
Cytiva 19152104011150, 1 μm avg. part. size, suspension (1% Solids)
About This Item
Empfohlene Produkte
ligand
(Amino Particles)
Form
suspension (1% Solids)
Verpackung
pkg of 5 mL
Hersteller/Markenname
Cytiva 19152104011150
Konzentration
10 mg/mL
Durchschnittliche Teilgröße
1 μm
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Carboxylic groups on the surface permit easy covalent coupling to biomolecules of interest using convenient carbodiimide chemistry.
- Different levels of hydrophobicity/hydrophilicity available.
- Available in Sera-Mag™ SpeedBeads and original Sera-Mag™ versions.
- Excellent sensitivity and low nonspecific binding for greater accuracy.
- Fast Magnetic Response Times and Stable Physical Integrity
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)