GE19152104010150
Sera-Mag™ SpeedBead Blocked Amino particles
Cytiva 19152104010150, 1 μm avg. part. size, suspension (1% Solids), size 5 mL
About This Item
Empfohlene Produkte
ligand
(Amino Particles)
Größe
5 mL
Form
suspension (1% Solids)
Hersteller/Markenname
Cytiva 19152104010150
Konzentration
10 mg/mL
Durchschnittliche Teilgröße
1 μm
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)