Merck
GE17-5318-02
Ni Sepharose 6 Fast Flow
Cytiva 17-5318-02, pack of 100 mL
Synonym(e):
Ni-Sepharose Fast Flow, Nickel-Affinitätsharz, Nickelsäule
About This Item
UNSPSC-Code:
41106500
NACRES:
NA.56
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Verpackung
pack of 100 mL
Hersteller/Markenname
Cytiva 17-5318-02
Matrix
6% cross-linked agarose
Partikelgröße
45-165 μm
Durchschnittlicher Durchmesser
90 μm
cleaning in place
2-14(Ni2+-stripped medium.)
Arbeitsbereich
3-12(Ni2+-stripped medium.)
Kapazität
~40 mg binding capacity(histidine-tagged protein)
Eignung
suitable for bioprocess medium
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Ni Sepharose 6 Fast Flow ist ein BioProcess-Medium, das die Vorteile von Ni?? bei der Aufreinigung von histidinmarkierten Proteinen mit den in der Industrie etablierten Eigenschaften der Sepharose Fast Flow-Plattform vereint.
Ni Sepharose 6 Fast Flow gehört dem Cytiva-Spektrum von IMAC-Chromatographiemedien für die Erfassung und intermediäre Aufreinigung an.
Ni Sepharose 6 Fast Flow besteht aus vernetzten 6-prozentigen Agarose-Beads, die mit einem mit der Basismatrix immobilisierten, neuartigen chelatbildenden Liganden modifiziert und mit Ni2?-Ionen zur Aufreinigung von histidinmarkierten Proteinen vorbeladen werden. Die Kupplungsreaktionen und der neuartige Ligand beschränken die Liganden- und Ni2?-Leckage auf ein Minimum, sorgen aber für eine hohe Kapazität.
Ni Sepharose 6 Fast Flow ist in verschiedenen Großpackungsgrößen und praktischen vorverpackten Formaten für ein einfaches Aufskalieren und eine unkomplizierte Prozessentwicklung erhältlich. Ni Sepharose 6 Fast Flow gehört dem BioProcess-Medienspektrum an und befriedigt die industrielle Nachfrage mit großer Versorgungssicherheit und einer umfassenden technischen und regulatorischen Unterstützung.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Zur Aufskalierung der Aufreinigung von histidinmarkierten Proteinen entwickelt
  • Ausgeprägte Proteinbindungsfähigkeit und minimale Leckage von Ni2?-Ionen
  • Als BioProcess-Medium befriedigt es die industrielle Nachfrage nach Versorgungssicherheit, robuster Leistung und regulatorischer Unterstützung.
  • In praktischen, vorgepackten HisPrep und HisTrap Säulenformaten erhältlich.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 4 bis 30 °C aufbewahren (20 % Ethanol)
Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt möglicherweise 90 Tage vor dem Verfallsdatum versandt wird. Für weitere Informationen zum chargenspezifischen Verfallsdatum wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst.
Hinweis zur Analyse
Das Analysenzertifikat für dieses Produkt finden Sie unter www.cytiva.com.
Rechtliche Hinweise
IMAC Sepharose-Produkte, Ni Sepharose-Produkte und Fe Sepharose-Produkte
Diese Produkte werden gemäß einer von Sigma-Aldrich gemäß Patentnummer EP 1276716 (Metallchelat-Zusammensetzungen) und gleichwertigen Patenten und Patentanträgen in anderen Ländern gewährten Lizenz vertrieben.
HisPrep is a trademark of Cytiva
HisTrap is a trademark of Cytiva
Sepharose is a trademark of Cytiva
Piktogramme
Environment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
This page shows high-throughput screening using His MultiTrap™ HP and His MultiTrap™ FF 96-well filter plates from Cytiva.
Follow established procedures for recombinant protein expression, growth, induction, and cell lysis optimization.
Optimierung der Aufreinigung von Histidin-markierten Proteinen mit Cytiva-Produkten.
How to optimize purification of histidine-tagged proteins using Cytiva products.
Protokolle
HisTrap FF Kit purifies histidine-tagged proteins directly from cell lysates, minimizing sample pretreatment for rapid purification.
This page shows how to purify histidine-tagged recombinant proteins by gravity flow using His GraviTrap and His GraviTrap Kit from Cytiva.
This page shows how to purify histidine-tagged proteins secreted into eukaryotic cell culture supernatants using HisTrap Excel from Cytiva.
This page shows how to purify histidine-tagged recombinant proteins from unclarified cell lysate using HisTrap FF crude from Cytiva.
Alle anzeigen