GE17-0569-01
EAH-Sepharose™ 4B
Cytiva 17-0569-01, pack of 50 mL
About This Item
Empfohlene Produkte
Verpackung
pack of 50 mL
Hersteller/Markenname
Cytiva 17-0569-01
Lagerbedingungen
(20% Ethanol containing 0.9% NaCl)
Matrix
4% agarose
Partikelgröße
45-165 μm
Durchschnittlicher Durchmesser
90 μm
ligand dependent
3-14
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
This page shows how to convert between flow velocity and volumetric flow rate in affinity chromatography of antibodies.
Protokolle
Ligands are coupled in a simple one-step procedure in the presence of a coupling reagent, carbodiimide. The carbodiimides may be regarded as anhydrides of urea.