Fortfahren mit
A2419
ω-Aminohexyl-Sepharose 4B
aqueous ethanol suspension
Synonym(e):
ψ-Aminohexyl Resin, Aminohexyl Sepharose
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.370,00
Über diesen Artikel
MDL number:
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
NA.56
€ 1.370,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
aqueous ethanol suspension
Quality Segment
technique(s)
affinity chromatography: suitable
matrix activation
epoxy
matrix attachment
amino
matrix spacer
11 atoms
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[X]NCCCCCCN
Application
ω-Aminohexyl– Sepharose 4B is used mainly in affinity chromatography. It has been used in mitochondrial research to purify thioredoxin reductase (TrxR2), which is important in cell signaling and may also be an anticancer drug target.
Physical form
Suspension in 20% Ethanol
Legal Information
Sepharose is a trademark of Cytiva
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A6017GE17-0569-01GE17-0756-05
technique(s)
affinity chromatography: suitable
technique(s)
affinity chromatography: suitable
technique(s)
-
technique(s)
liquid chromatography (LC): suitable
form
aqueous ethanol suspension
form
saline suspension
form
-
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
matrix spacer
11 atoms
matrix spacer
1 atom
matrix spacer
-
matrix spacer
-
matrix activation
epoxy
matrix activation
cyanogen bromide
matrix activation
-
matrix activation
-
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
95.0 °F
flash_point_c
35 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)