Merck
GE17-5087-01
Sigma-Aldrich
HiPrep 26/10 Desalting
Cytiva 17-5087-01, column L × I.D. 10 cm × 26 mm, 17-132 μm particle size (dry)
Synonym(e):
Entsalzungssäule, HiPrep-Entsalzungssäule
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
NACRES:
SB.52
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
polypropylene (PP)
Mol-Gew.
1000-5000 Da (globular proteins)
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Cytiva 17-5087-01
Lagerbedingungen
dry media
Parameter
<15 mL sample volume
<31 mL/min flow rate
0.15 Mpa (22 psi)
Bettvolumen
53 mL
Säule L × ID
10 cm × 26 mm
Matrix
cross-linked dextran
polymeric
Aktive Matrixgruppe
dextran-epichlorohydrin phase
Partikelgröße
17-132 μm (dry)
cleaning
2-13
Arbeitsbereich
2-13
Trenntechnik
size exclusion (SEC)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
HiPrep 26/10 Entsalzungssäule ist eine praktische, anwenderfreundliche mit 53 mL Sephadex® G-25 Fine vorgepackte Säule zum Entsalzen und zum Pufferaustausch.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Zuverlässige und reproduzierbare Entsalzung und Pufferaustausch mit Probengrößen von bis zu 15 mL pro Säule.
  • Spart als Ersatz für die Dialyse Zeit und Arbeit
  • Kompatibel mit einer Laborpumpe oder einem Chromatographiesystem wie dem AKTA-Design
  • Zwei oder vier Säulen können in Serie für Probengrößen von 30 bis 60 mL verwendet werden
Eignung
Alle gängigen Puffer, 0,2 M NaOH, 0,2 M HCl, 1 M Essigsäure, 8 M Harnstoff, 6 M Guanidin-HCl, 1 % SDS, 24 % Ethanol, 30 % Propanol, 30 % Acetonitril
für den Pufferaustausch vor oder nach den verschiedenen chromatographischen Schritten.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 4 bis 30 °C aufbewahren (20 % Ethanol)
Bei 4 bis 30 °C aufbewahren (4 bis 8, verwendetes Medium ist 20 % Ethanol oder 0,01 M NaOH)
Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt möglicherweise 90 Tage vor dem Verfallsdatum versandt wird. Für weitere Informationen zum chargenspezifischen Verfallsdatum wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst.
Hinweis zur Analyse
Das Analysenzertifikat für dieses Produkt finden Sie unter www.cytiva.com.
Empfohlene Produkte
LiChropur-Reagenzien eignen sich ideal für die HPLC- oder LC-MS-Analyse
Rechtliche Hinweise
HiPrep is a trademark of Cytiva
Sephadex is a registered trademark of Cytiva
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Designing purification methods for antibodies ensures quality and quantity adequacy for research and industrial purposes.
This page shows how to perform a purification and on-column refolding of an insoluble his-tagged protein from an E. coli culture with HisTrap™ FF columns and ÄKTAprime from Cytiva.
GST-tagged protein yield varies based on protein, host cell, and culture conditions, influencing production.
This page shows how to separate IgG antibodies by affinity chromatography using HiTrap® Protein G HP columns from Cytiva.
Alle anzeigen
Protokolle
This page shows the purification strategy of capture, intermediate purification, and polishing (CIPP) in affinity chromatography using Cytiva products.
General instructions for affinity purification using HiTrap columns from Cytiva.
This protocol shows how to remove histidine tags by enzymatic cleavage using Cytiva products.
This page shows how to condition membrane proteins for further analysis with products from Cytiva.