GE10600102
Amersham™ Hybond® LFP Western blotting membranes, PVDF
pore size 0.2 μm, sheet W × L 80 mm × 90 mm, pkg of 25 ea
About This Item
Empfohlene Produkte
Verpackung
pkg of 25 ea
Hersteller/Markenname
Cytiva 10600102
Blatt B × L
80 mm × 90 mm
Porengröße
0.2 μm pore size
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Much lower background fluorescence than other commercially available PVDF membranes, resulting in higher sensitivity.
- Protein binding capacity over 200 µg/cm2.
- Compatible with a variety of blocking agents, transfer buffers, and total protein blot stains.
- Available in popular precut sizes for laboratory applications.
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)