Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
0.1 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 900,00 € 765,00 |
Über diesen Artikel
€ 765,00
Listenpreis€ 900,00Sparen Sie 15%Produktname
Disialoganglioside-GD2 from bovine brain, ~95%, lyophilized powder, semisynthetic
Quality Segment
assay
~95%
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
N([C@H]1[C@@H](O[C@@H]([C@@H]([C@@H]1O)O)CO)O[C@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]2O[C@]4(O[C@@H]([C@H]([C@@H](C4)O)N)C(O)C(O)CO[C@]5(O[C@@H]([C@H]([C@@H](C5)O)N)C(O)C(O)CO)C(=O)O)C(=O)O)O)O[C@@H]3[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]3O)O)OCC(NC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)C(O)\C
InChI
1S/C74H134N4O32/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-19-21-23-25-27-29-31-33-52(89)78-43(44(84)32-30-28-26-24-22-20-17-15-13-11-9-7-5-2)40-101-69-61(95)60(94)63(50(38-81)104-69)106-70-62(96)67(64(51(39-82)105-70)107-68-55(77-42(3)83)59(93)58(92)49(37-80)103-68)110-74(72(99)100)35-46(86)54(76)66(109-74)57(91)48(88)41-102-73(71(97)98)34-45(85)53(75)65(108-73)56(90)47(87)36-79/h30,32,43-51,53-70,79-82,84-88,90-96H,4-29,31,33-41,75-76H2,1-3H3,(H,77,83)(H,78,89)(H,97,98)(H,99,100)/b32-30+/t43?,44?,45-,46-,47?,48?,49-,50-,51-,53+,54+,55-,56?,57?,58+,59-,60-,61-,62-,63-,64+,65+,66+,67-,68+,69-,70+,73-,74+/m1/s1
InChI key
FFILOTSTFMXQJC-QCFYAKGBSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| assay ~95% | assay ≥95% (TLC) | assay ~95% | assay ≥95% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?