Fortfahren mit
203820
8-Bromoguanosine 3′,5′-cyclic monophosphate sodium salt
Cell-permeable cGMP analog that is more resistant to phosphodiesterases than cGMP.
Synonym(e):
Adenosin-3′,5′-zyklisches Monophosphat, 8-Brom-, Natriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 160,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H10BrN5O7P · Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
446.08
UNSPSC Code:
41106305
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated
€ 160,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Adenosin-3′,5′-zyklisches Monophosphat, 8-Brom-, Natriumsalz, Cell-permeable cGMP analog that is more resistant to phosphodiesterases than cGMP.
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated
color
white
solubility
water: 200 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[P]1(=O)(O[C@@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]2O)[n]3c4[nH]c(n[c](c4nc3Br)=O)N)CO1)O
InChI
1S/C10H11BrN5O7P/c11-9-13-3-6(14-10(12)15-7(3)18)16(9)8-4(17)5-2(22-8)1-21-24(19,20)23-5/h2,4-5,8,17H,1H2,(H,19,20)(H3,12,14,15,18)/t2-,4-,5-,8-/m1/s1
InChI key
YUFCOOWNNHGGOD-UMMCILCDSA-N
General description
Zellpermeables cGMP-Analogon, das resistenter gegenüber Phosphodiesterasen ist als cGMP. Aktiviert Proteinkinase G bevorzugt. Hemmt die durch Thrombin stimulierte Freisetzung von Arachidonsäure in humanen Blutplättchen.
Biochem/physiol Actions
Zellpermeabel: ja
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Primärziel
Proteinkinase G
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Wässrige Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 1 Woche haltbar.
Other Notes
Kwak, B.R. und Jongsma, H.J. 1996. Mol. Cell. Biochem. 157, 93.
Perreault, T. und DeMarte, J. 1993. Am. J. Physiol. 264, H302.
Ruth, P., et al. 1991. Eur. J. Biochem.202, 1339.
Schwarzschild, M.A. und Zigmond, R.E. 1991. J. Neurochem.56, 400.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
370660370679370656
form
solid
form
solid
form
lyophilized
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
>98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
water: 200 mg/mL
solubility
ethanol: soluble, water: soluble
solubility
water: 5 mg/mL
solubility
water: 1 mg/mL
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c