Fortfahren mit
G50150
Sephadex® G-50 Size Exclusion Resin
Medium, 100-285 mesh
Synonym(e):
Dextran 50
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 133,00
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 383,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
NA.56
EC Number:
232-677-5
€ 133,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Sephadex® G-50, Medium
Quality Segment
form
slurry
technique(s)
LPLC: suitable
matrix
Agarose
matrix active group
polymer
swelling
-1 g swells to 9-11 mL
bead size
50-150 μm
separation technique
size exclusion (SEC)
SMILES string
O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)OCC2OC(C(C(C2O)O)O)OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
InChI key
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
Application
Sephadex® G-50 ist ein Gelfiltrationsmedium, das in der Affinitätschromatographie, Proteinchromatographie und Gelfiltrationschromatographie verwendet wird.
Fraktionierungsbereich (MW)
Globuläre Proteine: 1.500–30.000
Dextrane: 500–10.000
Other Notes
Die aktualisierte Produktnummer von G50150-100G lautet GE17-0043-01
Die aktualisierte Produktnummer von G50150-500G lautet GE17-0043-02
Legal Information
Sephadex is a registered trademark of Cytiva
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G5050S5897S6022
description
Medium
description
Superfine
description
BioReagent, DNA grade, Molecular Biology, fine
description
BioReagent, DNA grade, Molecular Biology, medium
matrix
Agarose
matrix
-
matrix
cross-linked dextran
matrix
-
matrix active group
polymer
matrix active group
-
matrix active group
-
matrix active group
-
separation technique
size exclusion (SEC)
separation technique
-
separation technique
-
separation technique
-
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
affinity chromatography: suitable
technique(s)
DNA purification: suitable
technique(s)
-
form
slurry
form
powder
form
beads
form
beads
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf