Fortfahren mit
G5050
Sephadex® G-50
Superfine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
NA.56
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
powder
technique(s)
affinity chromatography: suitable
swelling
1 g swells to 9-11 mL
bead size
20-50 μm
pH
2—12
SMILES string
O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)OCC2OC(C(C(C2O)O)O)OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
InChI key
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
General description
Sephadex® G-50 ist ein Gelfiltrationsmedium, das in der Affinitätschromatographie, Proteinchromatographie und Gelfiltrationschromatographie verwendet wird.
Fraktionierungsbereich (MW)
Globuläre Proteine: 1.500–30.000
Dextrane: 500–10.000
Application
Sephadex® G-50 wurde für die Aufreinigung von PCR-Produkten verwendet.[1]
Other Notes
Die aktualisierte Produktnummer von G5050-100G lautet GE17-0041-01
Legal Information
Sephadex is a registered trademark of Cytiva
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
GE17-0041-01GE17-0043-02GE17-0573-02
technique(s)
affinity chromatography: suitable
technique(s)
liquid chromatography (LC): suitable
technique(s)
liquid chromatography (LC): suitable
technique(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
form
powder
form
resin
form
resin
form
-
bead size
20-50 μm
bead size
-
bead size
-
bead size
-
pH
2—12
pH
-
pH
-
pH
-
swelling
1 g swells to 9-11 mL
swelling
1 g swells to 12 mL
swelling
1 g swells to 14-15 mL
swelling
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sephadex® G-50
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)