Fortfahren mit
G211850
DMT-2′O-MOE-rG(ib)-phosphoramidit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 903,00
€ 632,10
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C47H60N7O10P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
913.99
MDL number:
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41116105
Assay:
≥98.0% (reversed phase HPLC)
Storage temp.:
−20°C
€ 632,10
Listenpreis€ 903,00Sparen Sie 30%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98.0% (reversed phase HPLC)
Quality Segment
λ
conforms (UV/VIS Identity)
storage temp.
−20°C
General description
DMT-2′-O-MOE-rG(ib)-Phosphoramidit ist ein Phosphoramidit, das zur Familie der Amide der trivalenten Phosphonsäure H3PO3 gehört.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C211850T211850C213000
description
-
description
-
description
-
description
-
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200, 300
assay
≥98.0% (reversed phase HPLC)
assay
≥98.0% (reversed phase HPLC)
assay
≥98.0% (reversed phase HPLC), ≥99% (31P-NMR)
assay
≥99% (31P-NMR), ≥99.0% (reversed phase HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
λ
conforms (UV/VIS Identity)
λ
conforms (UV/VIS Identity)
λ
conforms (UV/VIS Identity)
λ
conforms (UV/VIS Identity)
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)