Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 8.090,00 |
500 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 34.720,00 |
Über diesen Artikel
biological source
non-animal source (no BSE/TSE risk)
product line
Proligo Reagents
assay
≥99% (31P-NMR), ≥99.0% (reversed phase HPLC)
form
powder
technique(s)
oligo synthesis: suitable
impurities
≤0.3 wt. % water content (Karl Fischer), ≤0.5% P(III) Impurities 100-169ppm (31P-NMR), ≤0.5% single Impurity (reversed phase HPLC), ≤3 wt. % residual Solvent content
color
white to off-white
λ
conforms (UV/VIS Identity)
suitability
conforms to structure for H-NMR, conforms to structure for LC-MS
nucleoside profile
base: cytidine
base protecting group: acetyl
2' protecting group: TBDMS
5' protecting group: DMT
deprotection: fast/standard
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O[Si](C)(C)C(C)(C)C)[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)N3C=CC(NC(C)=O)=NC3=O)(c4ccccc4)c5ccc(OC)cc5
InChI
1S/C47H64N5O9PSi/c1-32(2)52(33(3)4)62(58-30-16-28-48)60-42-40(59-44(43(42)61-63(11,12)46(6,7)8)51-29-27-41(49-34(5)53)50-45(51)54)31-57-47(35-17-14-13-15-18-35,36-19-23-38(55-9)24-20-36)37-21-25-39(56-10)26-22-37/h13-15,17-27,29,32-33,40,42-44H,16,30-31H2,1-12H3,(H,49,50,53,54)/t40-,42-,43-,44-,62?/m1/s1
InChI key
QKWKXYVKGFKODW-YOEDQOPESA-N
General description
Application
Features and Benefits
- Industriestandard 2′O-TBDMS-Schutzgruppe
- Gleichbleibende Reinheit und Leistung über alle Chargen
- Mit Entschützungsverfahren auf Basis von Methylamin oder AMA kompatibel
- Standard-RNA-Phosphoramidite liefern ausgezeichnete Kupplungsergebnisse, wenn sie mit ETT oder BTT als Aktivator verwendet werden; die besten Ergebnisse werden mit Aktivator 42 erzielt
- Verkappung mit gängigem Essigsäureanhydrid-Verkappungsreagens statt mit Fast Deprotection Cap A
- Hergestellt nach einem durch ISO 9001 zertifizierten Qualitätssystem
Other Notes
- Katalysatoren (Ribozyme)
- Affinitätsliganden (Aptamere)
- Mittel zum Einleiten von Gen-Silencing (RNA-Interferenz)
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description - | description configured for ABI | description configured for MerMade | description configured for (ÄKTA® and OligoPilot®) |
| biological source non-animal source (no BSE/TSE risk) | biological source non-animal source (no BSE/TSE risk) | biological source non-animal source (no BSE/TSE risk) | biological source non-animal source (no BSE/TSE risk) |
| Quality Level 200, 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| assay ≥99.0% (reversed phase HPLC), ≥99% (31P-NMR) | assay ≥99.0% (reversed phase HPLC), ≥99% (31P-NMR) | assay ≥99.0% (reversed phase HPLC), ≥99% (31P-NMR) | assay ≥99.0% (reversed phase HPLC), ≥99% (31P-NMR) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| color white to off-white | color white to off-white | color white to off-white | color white to off-white |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DMT-2′O-TBDMS-rC(ac)-Phosphoramidit
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?