Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C43H55N4O10P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
818.89
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41116105
Assay:
≥98.0% (reversed phase HPLC), ≥99% (31P-NMR)
Storage temp.:
−20°C
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98.0% (reversed phase HPLC), ≥99% (31P-NMR)
λ
conforms (UV/VIS Identity)
storage temp.
−20°C
General description
DMT-2′-O-MOE-rMeU-Phosphoramidit ist ein Phosphoramidit, das zur Familie der Amide der trivalenten Phosphonsäure H3PO3 gehört.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DMT-2′O-MOE-rMeU Phosphoramidit
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?