Merck
G211240
Sigma-Aldrich
DMT-2′Fluoro-dG(ib)-phosphoramidit
configured for MerMade
Synonym(e):
DMT-2′-Fluoro-dG(ib)-amidit
Größe auswählen
1 G
€ 218,00
€ 218,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 218,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C44H53FN7O8P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
857.91
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116105
NACRES:
NA.21
€ 218,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
non-animal source (no BSE/TSE risk)
Qualitätsniveau
Produktlinie
Proligo Reagents
Assay
≥99% (31P-NMR)
≥99.0% (redox titration)
Form
powder
Verunreinigungen
≤0.3% water content (Karl Fischer)
≤0.5% P(III) Impurities 100-169ppm (31P-NMR)
≤0.5% single Impurity (redox titration)
≤3% residual Solvent content
Farbe
white to off-white
Eignung
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for LC-MS
Kompatibilität
configured for MerMade
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H]([C@H](F)[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)n3cnc4C(=O)NC(NC(=O)C(C)C)=Nc34)(c5ccccc5)c6ccc(OC)cc6
InChI
1S/C44H53FN7O8P/c1-27(2)40(53)49-43-48-39-37(41(54)50-43)47-26-51(39)42-36(45)38(60-61(58-24-12-23-46)52(28(3)4)29(5)6)35(59-42)25-57-44(30-13-10-9-11-14-30,31-15-19-33(55-7)20-16-31)32-17-21-34(56-8)22-18-32/h9-11,13-22,26-29,35-36,38,42H,12,24-25H2,1-8H3,(H2,48,49,50,53,54)/t35-,36-,38-,42-,61?/m1/s1
InChIKey
KJFUMXZZVYMQEU-AOCJBPQJSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)