Fortfahren mit
G1924
L-Glutamatoxidase aus Streptomyces sp.
recombinant, expressed in E. coli
Synonym(e):
L-Glutamat:Sauerstoffoxidoreduktase (deamierend)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 unit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 134,00
5 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 450,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
MDL number:
Specific activity:
≥5 units/mg protein
Recombinant:
expressed in E. coli
€ 134,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
form
solid
specific activity
≥5 units/mg protein
mol wt
120 kDa
storage temp.
−20°C
General description
L-Glutamatoxidase (LGOX) aus Streptomyces sp. wird extrazellulär im Weizenkleie-Vorkulturmedium sezerniert. Es entspricht einer Molekülmasse von 120 kDa mit einer Monomeruntereinheit von 61 kDa. Die Struktur von LGOX umfasst ein Hexamer und eine prothetische Flavin-Adenin-Dinukleotid-Gruppe.
Dieses Produkt weist ein 6x-Histidin-Tag mit einer Thrombinspaltungsstelle auf.
Application
L-Glutamatoxidase aus Streptomyces sp. kann wie folgt verwendet werden:
  • als Referenzenzym bei der Hydrogelpoly(carbamoylsulfonat)-basierten Immobilisierung für die Biosensorentwicklung
  • als Komponente einer Grafitelektrode für Biosensoren für L-Glutamat
Biochem/physiol Actions
L-Glutamatoxidase (LGOX) katalysiert die oxidative Desaminierung von L-Glutamat zu α-Ketoglutarat, Ammoniak und Wasserstoffperoxid. LGOX wird industriell hergestellt und wesentlich als Biosensor für den L-Glutamatnachweis und in den L-Glutamat-Kits genutzt.
Other Notes
Eine Einheit bildet je Minuten bei einem pH-Wert von 7,4 und 30 °C 1,0 Mikromol Alpha-Ketoglutarsäure aus L-Glutaminsäure.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G5921A5222228250
description
recombinant, expressed in E. coli
description
recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, ≥5.0 units/mg solid
description
powder, ≥1.5 units/mg solid
description
Cholesterol Oxidase, Streptomyces sp. CAS 9028-76-6, is a native cholesterol oxidase that catalyzes the oxidation of cholesterol to cholesterone and hydrogen peroxide.
specific activity
≥5 units/mg protein
specific activity
≥5.0 units/mg solid
specific activity
≥1.5 units/mg solid
specific activity
≥40 U/mg, ≥3 units/mg solid
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
-
recombinant
-
form
solid
form
lyophilized powder
form
powder
form
lyophilized solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
mol wt
120 kDa
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)