Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 151,00 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 377,00 |
100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 872,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
GYKI 52466 hydrochloride, solid
assay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
color
yellow
solubility
DMSO: 0.39 mg/mL, ethanol: 0.4 mg/mL, 0.1 M HCl: 0.68 mg/mL, methanol: 1 mg/mL, H2O: >10 mg/mL
SMILES string
Cl[H].CC1=NN=C(c2ccc(N)cc2)c3cc4OCOc4cc3C1
InChI
1S/C17H15N3O2.ClH/c1-10-6-12-7-15-16(22-9-21-15)8-14(12)17(20-19-10)11-2-4-13(18)5-3-11;/h2-5,7-8H,6,9,18H2,1H3;1H
InChI key
RUBSCPARMVJNKX-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... GRIA1(2890), GRIA2(2891), GRIA3(2892), GRIA4(2893)
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description solid | description >99.0% (HPLC) | description ≥98% (HPLC), solid | description ≥98% (TLC), solid |
| form solid | form powder | form solid | form solid |
| assay ≥98% (HPLC) | assay >99.0% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (TLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| solubility DMSO: 0.39 mg/mL, 0.1 M HCl: 0.68 mg/mL, H2O: >10 mg/mL, methanol: 1 mg/mL, ethanol: 0.4 mg/mL | solubility H2O: >10 mg/mL | solubility DMSO: soluble >10 mg/mL, H2O: insoluble <2 mg/mL | solubility ethanol: soluble, methanol: soluble |
| color yellow | color yellow to orange | color white to pink | color white to slightly yellow |
| Gene Information human ... GRIA1(2890), GRIA2(2891), GRIA3(2892), GRIA4(2893) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information human ... HRH1(3269), HTR2A(3356), HTR2B(3357), HTR2C(3358) |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?