Unfortunately, this product is not tested to determine endotoxin.
G1049
Poly-L-γ-glutamic acid sodium salt
suitable for drug transporter assays, Mol wt ≥750,000
Synonym(e):
γ-PGA
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Poly-L-γ-glutamic acid sodium salt,
Form
powder
Qualitätsniveau
Mol-Gew.
≥750,000
Methode(n)
drug transporter assay: suitable
Farbe
white to off-white
Anwendung(en)
cell analysis
Lagertemp.
−20°C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
Is G1049 product free of endotoxin?