Fortfahren mit
P4636
Poly-L-Glutaminsäure Natriumsalz
suitable for ligand binding assays, Mol wt 3,000-15,000
Synonym(e):
L-Glutamic acid homopolymer sodium salt
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.26
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Poly-L-Glutaminsäure Natriumsalz, mol wt 3,000-15,000
form
powder
Quality Segment
mol wt
3,000-15,000
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white to off-white
storage temp.
−20°C
SMILES string
N([C@@H](CCC(=O)O)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O)C(=O)[C@@H](N)CCC(=O)O
InChI
1S/C15H23N3O10/c16-7(1-4-10(19)20)13(25)17-8(2-5-11(21)22)14(26)18-9(15(27)28)3-6-12(23)24/h7-9H,1-6,16H2,(H,17,25)(H,18,26)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24)(H,27,28)/t7-,8-,9-/m0/s1
InChI key
BUZMZDDKFCSKOT-CIUDSAMLSA-N
Application
  • Bulk Biopolyelectrolyte Complexes from Homopolypeptides: Solid "Salt Bridges".: Investigates the creation of solid structures from biopolyelectrolyte complexes using Poly-L-glutamic acid sodium salt, emphasizing its potential in creating innovative materials with unique properties (Digby ZA et al., 2023).
  • Polymeric Core-Shell Nanoparticles Prepared by Spontaneous Emulsification Solvent Evaporation and Functionalized by the Layer-by-Layer Method.: This research utilizes Poly-L-glutamic acid sodium salt in the production of core-shell structured nanoparticles, indicating its utility in nanoparticle functionalization and stability (Szczęch M et al., 2020).
Analysis Note
Molecular weight based on viscosity.
Other Notes
For additional technical information on polyamino acids please visit the Polyamino acid FAQ resource.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P1818P4761P3418
description
mol wt 3,000-15,000
description
mol wt 1,500-5,500 by MALLS
description
mol wt 15,000-50,000
description
mol wt 2,000-11,000
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
white to off-white
color
white to light yellow
color
white to off-white
color
white to off-white
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mol wt
3,000-15,000
mol wt
1,500-5,500 by MALLS
mol wt
15,000-50,000
mol wt
2,000-11,000
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly-L-Glutaminsäure Natriumsalz
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)