Wichtige Dokumente
F2302
Fractalkine Peptide
>97% (SDS-PAGE), lyophilized powder, mouse recombinant, expressed in E. coli
Synonym(e):
CX3CL-1, Neurotactin
Größe auswählen
€ 631,00
Größe auswählen
About This Item
€ 631,00
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Fractalkine, Chemokine Domain from mouse, >97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
>97% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized powder
Wirksamkeit
0.3-3 μg/mL
Mol-Gew.
calculated mol wt ~9.5 kDa
Verpackung
pkg of 25 μg
Lagerbedingungen
avoid repeated freeze/thaw cycles
Verunreinigungen
endotoxin, tested
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
mouse ... Cx3cl1(20312)
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Hinweis zur Analyse
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?