Wichtige Dokumente
F103
Flurazepam -dihydrochlorid
solid
Synonym(e):
7-Chlor-1-(diethylamino)-ethyl-5-(2-fluorphenyl)-3H-1,4-benzodiazepin-2(1H)-on -dihydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Arzneimittelkontrolle
USDEA Schedule IV; Home Office Schedule 4.1; psychotrope (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Farbe
light yellow
Löslichkeit
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: <6 mg/mL
H2O: slightly soluble
Format
neat
SMILES String
Cl[H].Cl[H].CCN(CC)CCN1C(=O)CN=C(c2ccccc2F)c3cc(Cl)ccc13
InChI
1S/C21H23ClFN3O.2ClH/c1-3-25(4-2)11-12-26-19-10-9-15(22)13-17(19)21(24-14-20(26)27)16-7-5-6-8-18(16)23;;/h5-10,13H,3-4,11-12,14H2,1-2H3;2*1H
InChIKey
ZIIJJOPLRSCQNX-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... GABRA1(2554) , GABRA2(2555) , GABRA3(2556) , GABRA4(2557) , GABRA5(2558) , GABRA6(2559) , GABRB1(2560) , GABRB2(2561) , GABRB3(2562) , GABRD(2563) , GABRE(2564) , GABRG1(2565) , GABRG2(2566) , GABRG3(2567) , GABRP(2568) , GABRQ(55879)
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Vorsicht
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)