EPM1282-9915
Platform for Eppendorf® New Brunswick™ Innova® 44/44R Incubator Shakers
for 1 L Erlenmeyer flasks, universal, non-Interchangeable, aluminum (heavy duty)
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
aluminum (heavy duty)
Leistungsmerkmale
for 1 L Erlenmeyer flasks
non-Interchangeable
universal
Hersteller/Markenname
Eppendorf® M1282-9915 (Global)
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)