Merck
Z742446
Incu-Shaker Mini CO2 mit rutschfester Gummimatte
AC/DC input 230 V AC, EuroPlug
Synonym(e):
CO2 incubated shaker
Größe auswählen
1 EA
€ 11.210,00
€ 11.210,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 11.210,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41103811
NACRES:
NB.73
€ 11.210,00
Check Cart for Availability
Materialien
316 stainless steel chamber
Leistungsmerkmale
accuracy± 0.5 °C
incremental 1 rpm
temperature uniformity± 0.5 °C
timer 1 min. to 48 hours (or continuous)
Verpackung
pkg of 1
Hersteller/Markenname
Benchmark Scientific H3501-E
Parameter
30 rpm speed (300 rpm)
Ambien +5 °C temp. range (60 °C)
±0.1 °C temp. stability
Kammergröße
13.2 in. (33.5 cm) × 10.25 in. (26 cm) × 15.4 in. (39.2 cm)
Kammervolumen
46 L
Plattformgröße
9.5 in. (23.5 cm) × 11.5 in. (29 cm)
Größe
16.5 in. (42 cm) × 18.3 in. (46.5 cm) × 21.8 in. (55.3 cm), exterior
Gewicht
90 lb (40.1 kg)
Allgemeine Beschreibung
Der Incu-Shaker CO2 Mini ist ideal für die Kultivierung von nicht adhärenten Zellen. Er kombiniert eine Präzisions-CO2-Inkubationskammer mit einem integrierten Orbitalschüttler und bietet so optimale Bedingungen für die Suspensionszellkultur.
Unsere erstklassige und proprietäre Wärmeverteilungstechnologie sorgt bei dem Inkubator für höchste Temperaturgenauigkeit mit minimalen Schwankungen (im Bereich von bis zu 0,1 °C). Das sechsseitige Heizsystem in Kombination mit einem Innenlüfter mit niedriger Drehzahl verteilt die Luft gleichmäßig in der Edelstahlkammer (ohne Luftaustausch mit der äußeren Umgebung). Für Anwendungen, die ausschließlich Schwerkraftkonvektion erfordern, kann dieser interne Lüfter deaktiviert werden,
wodurch die Gefahr einer Kreuzkontamination zwischen Proben deutlich verringert wird.
Ein riemenloser Motorantrieb sorgt für eine horizontal kreisförmige Schüttelbewegung mit einer gleichmäßigen 19-mm-Umlaufbahn. Die mitgelieferte Plattform (9,5 x 11,5 Zoll) kann zum Schütteln einer Vielzahl von Laborgefäßen mit niedriger Geschwindigkeit verwendet werden, darunter Erlenmeyer
kolben, Kulturplatten und Medienflaschen. Für das Mischen mit hoher Geschwindigkeit ist eine patentierte MAGic-Clamp-Plattform erhältlich, die eine magnetische Befestigung von Kolbenklammern und Röhrchengestellen ermöglicht.
Max. Kapazität:
50-mL-Kolben = 20
125-mL-Kolben = 12
250-mL-Kolben = 8
500-mL-Kolben = 5
1000-mL-Kolben = 4
Mikrotiterplatten = 4
15-mL-Röhrchen = 64
50-mL-Röhrchen = 30
Rechtliche Hinweise
Incu-Shaker is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)