MAB463
Anti-Estrogen Receptor Antibody, clone B10
ascites fluid, clone B10, Chemicon®
Synonym(e):
ER
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
B10, monoclonal
Speziesreaktivität
rat, human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotyp
IgG2a
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HSPG2(3339)
Spezifität
SPECIES REACTIVITIES:
Does not cross react with chicken ER. Other reactivities have not been evaluated. By sequence homology pig ER is 100% identical, rat is 80% conserved.
Immunogen
Anwendung
Epigenetik & nukleäre Funktionen
Transkriptionsfaktoren
Immunocytochemistry (formaldehyde fixation) at 1:1,000-1:2,000
ELISA at 1:1,000-1:2,000
Western blot analysis at 1:1,000-1:2,000
Immunoprecipitation at 1:1-1:10
Gel super shifts at 1:1-1:10
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable