Merck
EP5920715003
Adapter for Eppendorf® S-4x1000 Rotor
capacity, 12 x 50 mL conical tubes, for use with high-capacity buckets, pack of 2
Größe auswählen
2 EA
€ 325,00
€ 325,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
2 EA
€ 325,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41103911
NACRES:
NB.82
€ 325,00
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
capacity 12 x 50 mL conical tubes
Verpackung
pack of 2
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5920715003 (Global)
Parameter
3,153 × g max. RCF
Methode(n)
centrifugation: suitable
Höhe
120 mm
Durchmesser
31 mm
Kompatibilität
for use with High-capacity bucket
Allgemeine Beschreibung
Adapters to fit various size tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x1000 rotor.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)