Merck
EP5920711008
Adapter for Eppendorf® S-4x1000 Rotor
capacity, 7 x 50 mL Conical tubes, for use with medium-capacity buckets, pack of 2
Größe auswählen
2 EA
€ 325,00
€ 325,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
2 EA
€ 325,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41103911
NACRES:
NB.82
€ 325,00
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
capacity 7 x 50 mL Conical tubes
for use with aerosol-tight lid
Verpackung
pack of 2
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5920711008 (Global)
Parameter
3,076 × g max. RCF
Methode(n)
centrifugation: suitable
Höhe
121 mm
Durchmesser
31 mm
Kompatibilität
for use with plate/tube bucket
Allgemeine Beschreibung
Adapters to fit various size tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x1000 rotor.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)