EP5920737007
Adapter for Eppendorf® S-4x Universal Large Rotor
capacity, MTP, DWP, PCRplates, pack of 2
Synonym(e):
Adapter for Eppendorf Rotor, Eppendorf Rotor Adapter, Large Rotor Adapter
Größe auswählen
€ 325,00
Größe auswählen
About This Item
€ 325,00
Empfohlene Produkte
Materialien
flat bottom
Leistungsmerkmale
capacity MTP, DWP, PCR
plates
Verpackung
pack of 2
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5920737007 (Global)
Parameter
3,938 × g max. RCF
Methode(n)
PCR: suitable
centrifugation: suitable
Höhe
116 mm
Kompatibilität
for use with Universal-Large bucket
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)