EP5920703005
Adapter for Eppendorf® S-4x1000 Rotor
capacity, 1 x 500 mL Nalgene® bottle, pack of 2
Größe auswählen
€ 321,00
Größe auswählen
About This Item
€ 321,00
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
capacity 1 x 500 mL Nalgene® bottle
Verpackung
pack of 2
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5920703005 (Global)
Parameter
3,382 × g max. RCF
Methode(n)
centrifugation: suitable
Höhe
180 mm
Kompatibilität
for use with 1,000 mL round bucket
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)