Merck
EP5910755007
Adapter for Eppendorf® S-4x Universal Large Rotor
13x75-100 mm round-bottom rubes, pkg of 2 ea
Größe auswählen
2 EA
€ 325,00
€ 325,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
2 EA
€ 325,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41103911
NACRES:
NB.82
€ 325,00
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
13x75-100 mm round-bottom rubes
Holds 4 - 8 mL tubes
Verpackung
pkg of 2 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5910755007
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with Universal bucket
Allgemeine Beschreibung
Adapters for various sizes of tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x Universal large rotor.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)