Merck
EP5427737006
Eppendorf® Adapter
holds 1 x 50 mL, bore size (large), pack of 2 ea
Größe auswählen
2 EA
€ 85,90
€ 85,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Größe auswählen
Ansicht ändern
2 EA
€ 85,90
About This Item
UNSPSC-Code:
41103911
NACRES:
NB.82
€ 85,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Leistungsmerkmale
holds 1 x 50 mL
Verpackung
pack of 2 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5427737006
Methode(n)
centrifugation: suitable
Bohrungsgröße
(large)
Kompatibilität
for use with Rotor F-35-6-30 (large rotor bore)
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)