Merck
EP5910770006
Eppendorf® wide-neck bottle
bottle capacity 1000 mL, flat bottom, for rotor S-4xUniversal, set of 2 ea
Größe auswählen
2 EACH
€ 231,00
€ 231,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
2 EACH
€ 231,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41103900
NACRES:
NB.43
€ 231,00
Check Cart for Availability
Materialien
flat bottom
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
for rotor S-4xUniversal
Verpackung
case of 2 ea
set of 2 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5910770006
Flaschenkapazität
1000 mL
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Polypropylene (PP) round bottle with flat bottom
  • Wide neck for easy filling and dispensing of liquid without spillage
  • Autoclavable for minimum of 50 autoclave cycles at 125 °C
  • Compatible with centrifuge 5910 R with Rotor S-4xUniversal
  • Maximum RCF: 4,415 x g
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)