EP5895180000
Rotor for Eppendorf® 5910 R Centrifuge
S-4x400, incl. 4 x 400 mL round buckets
Größe auswählen
€ 3.090,00
Größe auswählen
About This Item
€ 3.090,00
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
to hold 0.2 mL to 400 mL tubes and bottles
S-4x400, incl. 4 x 400 mL round buckets
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5895180000
Parameter
51,000 max. RCF (5,263 xg)
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with centrifuge models 5910R
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)