Merck
EP5895170005
Rotor for Eppendorf® 5910 R Centrifuge
S-4x500, incl. 4 x 500 mL rectangular buckets
Größe auswählen
1 EA
€ 2.880,00
€ 2.880,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 2.880,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41103909
NACRES:
NB.82
€ 2.880,00
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
to hold x plates
to hold 0.2 mL to 500 mL tues and bottles
S-4x500, incl. 4 x 500 mL rectangular buckets
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5895170005
Parameter
4,000 max. RCF (3,220 xg)
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with centrifuge models 5910R
Allgemeine Beschreibung
Rotor for Eppendorf(R)5910R Centrifuge
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)