EP5427700005
Eppendorf® Rotor A-2-MTP
incl. 2x MTP- buckets and rotor lid
Synonym(e):
A-2-MTP Rotor
Größe auswählen
€ 1.450,00
Größe auswählen
About This Item
€ 1.450,00
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
to hold 2 x MTP, PCR or deepwell plates (swing-bucket rotor)
to hold 2 x swing-bucket rotor
incl. 2x MTP- buckets and rotor lid
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5427700005
Parameter
4,680 max. RCF (2,204 xg)
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with centrifuge models 5430/5430R
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)