EP5804792009
Adapter for Eppendorf® S-4-72 Rotor
holds 12 x 9 mL round-bottom tubes, pack of 2 ea
Größe auswählen
€ 222,00
Größe auswählen
About This Item
€ 222,00
Empfohlene Produkte
Materialien
round bottom
Leistungsmerkmale
holds 12 x 9 mL round-bottom tubes
Verpackung
pack of 2 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5804792009 (Global)
Parameter
3,116 × g max. RCF
Methode(n)
centrifugation: suitable
Höhe
113 mm
Durchmesser
17.5 mm
Kompatibilität
for use with 250 mL round buckets
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)