Merck
EP5804783000
Adapter for Eppendorf® S-4-72 Rotor
holds 8 x 15 mL conical tubes, pack of 2
Größe auswählen
2 EA
€ 211,00
€ 211,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
2 EA
€ 211,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41103911
NACRES:
NB.82
€ 211,00
Check Cart for Availability
Materialien
conical bottom
Leistungsmerkmale
holds 8 x 15 mL conical tubes
Verpackung
pack of 2
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5804783000 (Global)
Parameter
3,234 × g max. RCF
Methode(n)
centrifugation: suitable
Höhe
120 mm
Durchmesser
17 mm
Kompatibilität
for use with 250 mL round buckets
Allgemeine Beschreibung
Adapters to fit various tube sizeds forEppendorf S-4-72 Rotor.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)